Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel en acier inox, 100/boîte
Utilisez les lames de scalpel en acier inox Swann Morton™ pour une précision maximale ;
Marque:  Swann-Morton™ 0301
Code produit. 12398009
  • 51.10€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Stérile
  • Acier inoxydable
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
N° 10
Le n° 10 convient aux poignées 3, 3L, 3 graduées, 5B, 7, 9, B3 et B3L
BS EN 7740
Lame de scalpel
25 mm
Stérile
10 Paquets
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Swann-Morton™ Lames de scalpel en acier inox, 100/boîte > S’adapte au modèle : nº10 ; Longueur : 25 mm