Learn More
Honeywell™ Respirateur purificateur d’air (APR) Panoramasque™ à masque complet
L’APR Panoramasque™ à masque complet est un système à filtre unique avec raccord fileté Rd40 qui offre une protection respiratoire, selon le type de boîte installé.
Marque: Honeywell™ 1710987
Description
- Type de produit : Respirateur purificateur d’air à masque complet
- Matériau (corps) : EPDM / silicone
- Matériau (verre) : PMMA, verre, risque spécifique lié au chlore
- Couleur : Noir, jaune
- Cartouche : Raccord à filtre unique via Rd40 (1/7 po)
- À utiliser avec : Certification EN141 ou EN143 Classe 1 ou 2 Filtres Honeywell
- EPI Classe : Variable (dépend de la cartouche)
- Types de risques : Particules, gaz, vapeur, fumée
- Applications : Industrie chimique, industries du pétrole et du gaz, industrie pharmaceutique
Spécification
EN 136:1989 | |
Jaune | |
Respirateur purificateur d’air à masque complet | |
Industrie chimique, industries du pétrole et du gaz, industrie pharmaceutique | |
Harnais à cinq points | |
PMMA |
Système de filetage Rd40 1/7 po | |
Filtre unique | |
Silicone | |
Certification EN141 ou EN143 Classe 1 ou 2 Filtres Honeywell | |
Avec membrane phonique (métal) | |