Learn More
Thermo Scientific™ Accessories and Upgrade Kits for Varioskan LUX Multimode Microplate Reader
Divers accessoires à utiliser avec le lecteur de microplaques multimode Varioskan™ LUX.
Marque: Thermo Scientific™ VLUPLA06
11376.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25043" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ces accessoires sont à utiliser avec le lecteur de microplaques Varioskan™ LUX Multimode. Conçu pour répondre au large éventail de besoins des chercheurs en sciences biologiques, le lecteur de microplaques multimode Thermo Scientific™ Varioskan LUX est équipé d’une vaste gamme de technologies de mesure, y compris pour l’absorbance, l’intensité de la fluorescence, la luminescence, l’AlphaScreen et la fluorescence en temps différé. Grâce à la sélection de plage dynamique automatique, l’instrument simplifie la configuration de mesure et ses commandes intelligentes de sécurité facilitent les flux de travail et permettent d’éviter les erreurs expérimentales. Varioskan LUX repousse les limites de la confiance et de la facilité grâce à une technologie conçue pour aider les chercheurs’ . Le lecteur multimode Varioskan LUX a reçu la certification HTRF™ de Cisbio Bioassays et la validation DLReady™ de Promega Corporation.
Varioskan LUX is a modular instrument, you can upgrade it with missing features later.- Installation of the upgrade kits must be carried out by trained and authorized service personnel.
- For TRF and/or AlphaScreen technology upgrades, the instrument must be equipped with a luminescence module.
- TRF and/or AlphaScreen technology upgrades include excitation filters but not emission filters. Please order emission filters separately.
- Please contact your local representative to discuss about the instrument upgrade option
- Adapters adjust the plates to the optimum height for measuring and dispensing.
- Choose the adapter based on the plate format in use and whether the lid is needed or not.
- The universal plate tray is for basic use and it is compatible with all plate formats (6- to 1536-well plates).
- A robotic plate tray is for automated use with robots and is compatible with 96- to 1536-well plate formats.
If the dispensers are in frequent use, it is recommended to replace the aspirate and dispensing tubings once a year.
Spécification
Upgrade kit for luminometry and AlphaScreen | |
Varioskan LUX Multimode Microplate Reader | |
Varioskan™ |