Learn More
Honeywell™ Respirateur purificateur d’air (APR) Panoramasque™ à masque complet
L’APR Panoramasque™ à masque complet est un système à filtre unique avec raccord fileté Rd40 qui offre une protection respiratoire, selon le type de boîte installé.
152.53€ - 408.00€
Spécification
Certifications (EN) EN 136:1989
Type de connexion Système de filetage Rd40 1/7 po
Type de filtre Filtre unique
Type de produit Respirateur purificateur d’air à masque complet
À utiliser avec (application) Industrie chimique, industries du pétrole et du gaz, industrie pharmaceutique
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Matériau du masque Matériau (lentille) Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau du masque Matériau (lentille) Comprend Prix Quantité et disponibilité  
12612923
Afficher les documents
Honeywell™
1710395
EPDM PMMA Avec membrane phonique (métal)
204.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12652923
Afficher les documents
Honeywell™
1710987
Silicone PMMA Avec membrane phonique (métal)
340.00€
1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12662923
Afficher les documents
Honeywell™
1711000
EPDM Specific for Chlorine Hazards Absence de membrane phonique Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12672923
Afficher les documents
Honeywell™
1711001
EPDM Verre laminé pour risques chimiques Absence de membrane phonique
297.00€
1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15952912
Afficher les documents
Honeywell™
1710980
Silicone PMMA Absence de membrane phonique
408.00€
1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12602923
Afficher les documents
Honeywell™
1710394
EPDM PMMA Absence de membrane phonique
231.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-04-2025
Description
  • Type de produit : Respirateur purificateur d’air à masque complet
  • Matériau (corps) : EPDM / silicone
  • Matériau (verre) : PMMA, verre, risque spécifique lié au chlore
  • Couleur : Noir, jaune
  • Cartouche : Raccord à filtre unique via Rd40 (1/7 po)
  • À utiliser avec : Certification EN141 ou EN143 Classe 1 ou 2 Filtres Honeywell
  • EPI Classe : Variable (dépend de la cartouche)
  • Types de risques : Particules, gaz, vapeur, fumée
  • Applications : Industrie chimique, industries du pétrole et du gaz, industrie pharmaceutique
Spécification
Spécification
EN 136:1989
Filtre unique
Industrie chimique, industries du pétrole et du gaz, industrie pharmaceutique
Oui
Système de filetage Rd40 1/7 po
Respirateur purificateur d’air à masque complet
Certification EN141 ou EN143 Classe 1 ou 2 Filtres Honeywell
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell™ Respirateur purificateur d’air (APR) Panoramasque™ à masque complet