Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens d’érythromycine Oxoid™
Déterminez la sensibilité des microorganismes à l’aide des méthodes AST manuelles dont une gamme complète de disques de test de sensibilité aux antimicrobiens, faciles à utiliser et de qualité supérieure.
Marque:  Thermo Scientific™ CT0066B
Code produit. 11904022
Description
Description
Déterminez manuellement la sensibilité des microorganismes aux antibiotiques à l’aide des méthodes de tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) dont les disques de sensibilité antimicrobienne à l’érythromycine Thermo Scientific™ Oxoid™ sont fiables et faciles à utiliser.
La simplicité d’utilisation est garantie grâce aux cartouches incassables à ressort, à l’étiquetage facile à lire et aux indicateurs de fin de cartouches.
La diffusion sur gélose à l’aide de disques permet de classer non seulement les organismes résistants, intermédiaires et sensibles par le biais de résultats quantitatifs mais propose également une indication visuelle des éléments suivants :
  • Niveau d’inoculum
  • Présence de contamination
  • Mutation
  • Activité bêta-lactamase
  • Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Chaque cartouche est scellée individuellement avec un sachet desséchant afin de maintenir un niveau d’humidité de <2 %, ce qui garantit une stabilité à long terme.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Érythromycine
5 μg
E
Antimicrobial Susceptibility
50 disques / cartouche
Conforme aux normes BSAC
Disques de sensibilité aux antimicrobiens à l’érythromycine Oxoid
Antimicrobial Susceptibility Discs
5 cartouches /bte.
50 disques / cartouche
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3803841 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/03/2024 Catalog NumberCT0066B
Numéro de lot3232777 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/02/2021 Catalog NumberCT0066B
Numéro de lot2408007 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/10/2018 Catalog NumberCT0066B
Numéro de lot353486 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/07/2018 Catalog NumberCT0066B
Numéro de lot1764805 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/07/2018 Catalog NumberCT0066B
Nom du produit
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens d’érythromycine Oxoid™ >