Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format en PP, 72 x 16 mm
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format 72 x 16 mm en PP Fisherbrand™ sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
106.00€ - 155.00€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
Array | 6 x 12 |
Autoclavable | Non recommandé |
Capacité | Tubes (16 mm), Tubes (5 à 10 ml) |
Matériau | En PP |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15360440
|
Fisherbrand™
|
Magenta |
106.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15340440
|
Fisherbrand™
|
Vert |
155.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15320440
|
Fisherbrand™
|
Bleu |
106.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15310440
|
Fisherbrand™
|
Blanc |
155.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En PP.
- Bonnes résistances chimique et thermique (0 à 110°C)
- Non recommandés pour l’autoclavage
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Non recommandé | |
En PP | |
Ouvertures en forme de goutte | |
Yes, When Empty | |
Tubes à essai de 5 à 10 ml | |
0 à 110°C | |
127 mm | |
250 mm | |
70 mm | |
16 mm |
6 x 12 | |
Tubes (16 mm), Tubes (5 à 10 ml) | |
72 | |
2 Tiers | |
Non-sterile | |
8/boîte | |
127 x 250 x 70 mm | |
5 in. | |
9.8 in. | |
2.8 in. |