Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format en PP, 72 x 16 mm
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format 72 x 16 mm en PP Fisherbrand™ sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
Marque: Fisherbrand™
92.91 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21752" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.71460kg
Description
- En PP.
- Bonnes résistances chimique et thermique (0 à 110°C)
- Non recommandés pour l’autoclavage
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Non recommandé | |
Tubes (16 mm), Tubes (5 à 10 ml) | |
72 | |
2 Tiers | |
Non-sterile | |
8/boîte | |
127 x 250 x 70 mm | |
5 in. | |
9.8 in. | |
2.8 in. |
6 x 12 | |
Magenta | |
En PP | |
Ouvertures en forme de goutte | |
Yes, When Empty | |
Tubes à essai de 5 à 10 ml | |
0 à 110°C | |
127 mm | |
250 mm | |
70 mm | |
16 mm |