Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format en PP, 72 x 16 mm
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format 72 x 16 mm en PP Fisherbrand™ sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
Marque:  Fisherbrand™
75.66 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21752" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.44900kg
Code produit. 15320440
  • 106.00€ / 8 pièces
Expédition estimée: 25-07-2024
Description
  • En PP.
  • Bonnes résistances chimique et thermique (0 à 110°C)
  • Non recommandés pour l’autoclavage
  • Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
  • Conception stable pour une utilisation en bain-marie
  • Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
Non recommandé
Tubes (16 mm), Tubes (5 à 10 ml)
72
2 Tiers
Non-sterile
8/boîte
127 x 250 x 70 mm
5 in.
9.8 in.
2.8 in.
6 x 12
Bleu
En PP
Ouvertures en forme de goutte
Yes, When Empty
Tubes à essai de 5 à 10 ml
0 à 110°C
127 mm
250 mm
70 mm
16 mm