Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format en PP, 72 x 16 mm
GREENER_CHOICE
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format 72 x 16 mm en PP Fisherbrand™ sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
Marque:  Fisherbrand™ HS27552C
151.45 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15340440
  • 163.00€ / 8 pièces
Expédition estimée: 04-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • En PP.
  • Bonnes résistances chimique et thermique (0 à 110°C)
  • Non recommandés pour l’autoclavage
  • Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
  • Conception stable pour une utilisation en bain-marie
  • Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
Non autoclavable
Tubes (16 mm), Tubes (5 à 10 ml)
72
2 Tiers
Non stérile
8/boîte
127 x 250 x 70 mm
5 in
9.8 in.
2.8 in.
6 x 12
Vert
En PP
Ouvertures en forme de goutte
Oui, si vide
Tubes à essai de 5 à 10 ml
0 à 110°C
127 mm
250 mm
70 mm
16 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format en PP, 72 x 16 mm > Couleur : vert ; Dimensions (L x l x H) : 127 x 250 x 70 mm