Learn More
DuPont™ Combinaison de laboratoire Tyvek 500
Offrent un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons de laboratoire à capuche DuPont™ Tyvek™ CHF7 sont robustes mais légères avec une capuche 3 pièces et un gousset pour un meilleur ajustement.
11.05€ - 277.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison à capuche |
---|---|
Matériau | Tyvek&trade ; |
Couleur | Blanc |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15254191
|
DuPont™
D14529880 |
XXXL |
11.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11763113
|
DuPont™
D14529880 |
XXXL |
277.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11753113
|
DuPont™
D14529838 |
S |
274.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15204191
|
DuPont™
D14529838 |
S |
11.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15224191
|
DuPont™
D14529842 |
M |
11.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11743113
|
DuPont™
D14529842 |
M |
274.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11713113
|
DuPont™
D14529854 |
L |
274.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15214191
|
DuPont™
D14529854 |
L |
11.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11733113
|
DuPont™
D14529877 |
XXL |
274.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15244191
|
DuPont™
D14529877 |
XXL |
11.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11723113
|
DuPont™
D14529869 |
XL |
274.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15234191
|
DuPont™
D14529869 |
XL |
11.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Excellente barrière contre les particules fines et les fibres
- Très peu pelucheuse et traitée antistatique
- Fermeture éclair Tyvek et rabat pour une meilleure protection
- En PE haute densité Flashspun
- Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Les applications incluent l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, la cosmétologie, l’optique et l’électronique
- Coutures internes cousues pour aider à réduire la contamination de l’intérieur vers l’extérieur du vêtement
- Surchaussures attachées composées d’un matériau pour vêtement avec semelle enduite antifriction pour un meilleur pouvoir antidérapant
Spécification
Combinaison à capuche | |
Blanc | |
Élastique | |
A capuche | |
Piqué, Ruban adhésif | |
Rabat à fermeture éclair, poignet à tunnel et élastiques faciaux |
Tyvek&trade ; | |
Élastique | |
Élastique | |
3 panneaux | |
Catégorie III, Type 5 et 6, EN 1073-2 |