Learn More
DuPont™ Combinaison de laboratoire Tyvek 500
GREENER_CHOICE
Offrent un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons de laboratoire à capuche DuPont™ Tyvek™ CHF7 sont robustes mais légères avec une capuche 3 pièces et un gousset pour un meilleur ajustement.
Marque:  DuPont™ D14529877
224.51 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11733113
  • 289.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Excellente barrière contre les particules fines et les fibres
  • Très peu pelucheuse et traitée antistatique
  • Fermeture éclair Tyvek et rabat pour une meilleure protection
  • En PE haute densité Flashspun
  • Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
  • Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
  • Les applications incluent l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, la cosmétologie, l’optique et l’électronique
  • Coutures internes cousues pour aider à réduire la contamination de l’intérieur vers l’extérieur du vêtement
  • Surchaussures attachées composées d’un matériau pour vêtement avec semelle enduite antifriction pour un meilleur pouvoir antidérapant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Combinaison à capuche
Tyvek&trade ;
Élastique
Élastique
3 panneaux
Piqué, Ruban adhésif
Rabat à fermeture éclair, poignet à tunnel et élastiques faciaux
XXL
Blanc
Élastique
A capuche
Fermeture à glissière avec rabat-tempête
Catégorie III, Type 5 et 6, EN 1073-2
116 à 124 cm