Learn More
DuPont™ Combinaison de laboratoire Tyvek 500
GREENER_CHOICE
Code produit. 11753113 Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
Code produit. 11753113
Marque: DuPont™ D14529838
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons de laboratoire à capuche DuPont™ Tyvek™ CHF7 sont robustes mais légères avec une capuche 3 pièces et un gousset pour un meilleur ajustement.
  • Excellente barrière contre les particules fines et les fibres
  • Très peu pelucheuse et traitée antistatique
  • Fermeture éclair Tyvek et rabat pour une meilleure protection
  • En PE haute densité Flashspun
  • Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
  • Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
  • Les applications incluent l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, la cosmétologie, l’optique et l’électronique
  • Coutures internes cousues pour aider à réduire la contamination de l’intérieur vers l’extérieur du vêtement
  • Surchaussures attachées composées d’un matériau pour vêtement avec semelle enduite antifriction pour un meilleur pouvoir antidérapant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison à capuche
Dimensions S
Matériau Tyvek&trade ;
Couleur Blanc
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Hood Type 3 parties
Type de bouchon Fermeture à glissière avant avec rabat-tempête
Type de couture Piqué, Ruban adhésif
Type de protection Catégorie III, Type 5 et 6, EN 1073-2
Description Rabat à fermeture éclair, poignet à tunnel et élastiques faciaux
Taille (métrique) de la poitrine 84 à 92 cm