Learn More
DuPont™ Combinaison de laboratoire Tyvek 500
Offrent un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons de laboratoire à capuche DuPont™ Tyvek™ CHF7 sont robustes mais légères avec une capuche 3 pièces et un gousset pour un meilleur ajustement.
Marque: DuPont™ D14529869
9.55 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24380" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Excellente barrière contre les particules fines et les fibres
- Très peu pelucheuse et traitée antistatique
- Fermeture éclair Tyvek et rabat pour une meilleure protection
- En PE haute densité Flashspun
- Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Les applications incluent l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, la cosmétologie, l’optique et l’électronique
- Coutures internes cousues pour aider à réduire la contamination de l’intérieur vers l’extérieur du vêtement
- Surchaussures attachées composées d’un matériau pour vêtement avec semelle enduite antifriction pour un meilleur pouvoir antidérapant
Spécification
Combinaison à capuche | |
Tyvek&trade ; | |
Élastique | |
Élastique | |
3 parties | |
Piqué, Ruban adhésif | |
Rabat à fermeture éclair, poignet à tunnel et élastiques faciaux |
XL | |
Blanc | |
Élastique | |
Capuche | |
Fermeture à glissière avec rabat-tempête | |
Catégorie III, Type 5 et 6, EN 1073-2 | |
108 à 116 cm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Combinaison de laboratoire Tyvek 500 > Taille : XL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu