Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Hypercarb™ en carbone graphite poreux
À utiliser pour une meilleure rétention des composés polaires et une séparation des analytes structurellement proches, avec une excellente stabilité aux pH extrêmes et aux températures élevées.
485.99€ - 21000.00€
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Format de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Format de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10449334
|
Thermo Scientific™
35003-031030 |
3 μm | 1 mm | 30 mm | Colonne analytique |
1354.85€
4 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10087874
|
Thermo Scientific™
35003-032130 |
3 μm | 2,1 mm | 30 mm | Colonne analytique |
1288.47€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10641514
|
Thermo Scientific™
35003-052130 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm | Colonne analytique |
1288.47€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10437263
|
Thermo Scientific™
35003-053030 |
3 μm | 3 mm | 50 mm | Colonne analytique |
1543.32€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10130593
|
Thermo Scientific™
35003-054630 |
3 μm | 4,6 mm | 50 mm | Colonne analytique |
1716.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10129334
|
Thermo Scientific™
35003-101030 |
3 μm | 1 mm | 100 mm | Colonne analytique |
1609.69€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10384603
|
Thermo Scientific™
35003-102130 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm | Colonne analytique |
1685.56€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10682854
|
Thermo Scientific™
35003-103030 |
3 μm | 3 mm | 100 mm | Colonne analytique |
1929.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10223313
|
Thermo Scientific™
35003-104630 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm | Colonne analytique |
2145.47€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10569925
|
Thermo Scientific™
35003-152130 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm | Colonne analytique |
2169.18€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10518215
|
Thermo Scientific™
35003-153030 |
3 μm | 3 mm | 150 mm | Colonne analytique |
2605.38€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10017394
|
Thermo Scientific™
35003-154630 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm | Colonne analytique |
2894.62€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10744624
|
Thermo Scientific™
35003-104646 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm | Colonne haute température |
2255.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10333025
|
Thermo Scientific™
35003-103046 |
3 μm | 3 mm | 100 mm | Colonne haute température |
2025.76€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10191333
|
Thermo Scientific™
35003-102146 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm | Colonne haute température |
1690.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10354873
|
Thermo Scientific™
35003-052146 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm | Colonne haute température |
1351.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11538300
|
Thermo Scientific™
35003-012101 |
3 μm | 2,1 mm | 10 mm | Cartouche de protection, 2/boîte |
540.52€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11548300
|
Thermo Scientific™
35003-013001 |
3 μm | 10 mm |
540.52€
2 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11558300
|
Thermo Scientific™
35003-014001 |
3 μm | 4 mm | 10 mm | Cartouche de protection, 2/boîte |
540.52€
2 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10764437
|
Thermo Scientific™
35003-011001 |
3 μm | 10 mm |
540.52€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10259794
|
Thermo Scientific™
35005-011001 |
5 μm | 10 mm |
515.63€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11568300
|
Thermo Scientific™
35005-012101 |
5 μm | 10 mm |
485.99€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11588300
|
Thermo Scientific™
35005-014001 |
5 μm | 10 mm |
490.74€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11578300
|
Thermo Scientific™
35005-013001 |
5 μm | 10 mm |
490.74€
2 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10631134
|
Thermo Scientific™
35005-054630 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm | Colonne analytique |
1558.73€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10543985
|
Thermo Scientific™
35005-104630 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm | Colonne analytique |
1949.89€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10579818
|
Thermo Scientific™
35005-151030 |
5 μm | 1 mm | 150 mm | Colonne analytique |
1953.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10188904
|
Thermo Scientific™
35005-153030 |
5 μm | 3 mm | 150 mm | Colonne analytique |
2369.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10548205
|
Thermo Scientific™
35005-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm | Colonne analytique |
2632.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10753406
|
Thermo Scientific™
35005-032130 |
5 μm | 2,1 mm | 30 mm | Colonne analytique |
1173.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10007744
|
Thermo Scientific™
35005-101030 |
5 μm | 1 mm | 100 mm | Colonne analytique |
1540.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10334273
|
Thermo Scientific™
35005-102130 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm | Colonne analytique |
1449.68€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10745983
|
Thermo Scientific™
35005-103030 |
5 μm | 3 mm | 100 mm | Colonne analytique |
1756.69€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10738043
|
Thermo Scientific™
35005-052130 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm | Colonne analytique |
1173.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10191163
|
Thermo Scientific™
35005-053030 |
5 μm | 3 mm | 50 mm | Colonne analytique |
1404.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10084453
|
Thermo Scientific™
35005-152130 |
5 μm | 2,1 mm | 150 mm | Colonne analytique |
1972.42€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10089832
|
Thermo Scientific™
35005-104646 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm | Colonne haute température |
2049.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10121533
|
Thermo Scientific™
35005-102146 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm | Colonne haute température |
1537.39€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10293763
|
Thermo Scientific™
35005-052146 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm | Colonne haute température |
1292.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11518720
|
Thermo Scientific™
35005-022135 |
5 μm | 2,1 mm | 20 mm | Colonne HTS, boîte de 3 |
1558.73€
3 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10322435
|
Thermo Scientific™
35005-051030 |
5 μm | 1 mm | 50 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10131913
|
Thermo Scientific™
35003-054646 |
3 µm | 4,6 mm | 50 mm | Colonne haute température |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10755316
|
Thermo Scientific™
35003-051030 |
3 μm | 1 mm | 50 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10704386
|
Thermo Scientific™
35003-032146 |
3 µm | 2,1 mm | 30 mm | Colonne haute température |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10408014
|
Thermo Scientific™
35005-159270 |
5 μm | 21.2 mm | 150 mm | Preparative Column |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10095984
|
Thermo Scientific™
35005-159070 |
5 µm | 10 mm | 150 mm | Colonne préparative |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10271285
|
Thermo Scientific™
35005-109370 |
5 μm | 30 mm | 100 mm | Colonne préparative |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10169284
|
Thermo Scientific™
35005-109270 |
5 μm | 21,2 mm | 100 mm | Colonne préparative |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10270855
|
Thermo Scientific™
35005-109070 |
5 µm | 10 mm | 100 mm | Colonne préparative |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10057484
|
Thermo Scientific™
35003-033030 |
3 μm | 3 mm | 30 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10640716
|
Thermo Scientific™
35005-033030 |
5 μm | 3 mm | 30 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10203053
|
Thermo Scientific™
35005-054646 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm | Colonne haute température |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10763406
|
Thermo Scientific™
35005-034630 |
5 μm | 4,6 mm | 30 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10429534
|
Thermo Scientific™
35005-034646 |
5 μm | 4,6 mm | 30 mm | Colonne haute température |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10753616
|
Thermo Scientific™
35005-032146 |
5 µm | 2,1 mm | 30 mm | Colonne haute température |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10037504
|
Thermo Scientific™
35003-101046 |
3 μm | 1 mm | 100 mm | Colonne haute température |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Possibilités de séparation étendues grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypercarb™ 100 % carbone graphite poreux. Meilleures rétention des composés polaires et séparation des analytes structurellement proches, stabilité aux pH extrêmes et aux températures élevées.
Adaptées à la résolution des séparations problématiques.
- Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
- Orthogonalité réelle par rapport aux C18
- Substances structuralement proches séparées
- Stabilité de pH 0 à 14
- Excellentes pour les applications à haute température
- Colonne 100 % acier inoxydable
- Colonne exempte de PEEK pour une utilisation à des températures supérieures à 120°C
Informations de commande :
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Veuillez noter que certaines colonnes s’utilisent à des températures élevées. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.