Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Hypercarb™ en carbone graphite poreux
Code produit. 11548300 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
20 mm
30 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
10 mm
21,2 mm
30 mm
Format de colonne:
Cartouche de protection, 2/boîte
Colonne HTS, boîte de 3
Colonne analytique
Colonne haute température
Colonne préparative
Code produit. 11548300
Marque: Thermo Scientific™ 35003013001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour une meilleure rétention des composés polaires et une séparation des analytes structurellement proches, avec une excellente stabilité aux pH extrêmes et aux températures élevées.
Possibilités de séparation étendues grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypercarb™ 100 % carbone graphite poreux. Meilleures rétention des composés polaires et séparation des analytes structurellement proches, stabilité aux pH extrêmes et aux températures élevées.
Adaptées à la résolution des séparations problématiques.
  • Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
  • Orthogonalité réelle par rapport aux C18
  • Substances structuralement proches séparées
  • Stabilité de pH 0 à 14
  • Excellentes pour les applications à haute température
  • Colonne 100 % acier inoxydable
  • Colonne exempte de PEEK pour une utilisation à des températures supérieures à 120°C
Informations de commande :
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Veuillez noter que certaines colonnes s’utilisent à des températures élevées. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux de carbone 100 %
Quantité 2/boîte
pH 0 à 14
Granulométrie 3 μm
Longueur (métrique) 10 mm
Porosité 250 Å
Surface spécifique 120 m²/g
Pression max. 5 800 psi (400 bars)
Type Cartouche de protection
Diamètre (métrique) 3 mm
À utiliser avec (équipement) Support Uniguard à raccord direct et indépendant
Phase stationnaire Carbone graphite poreux
Température (métrique) maximale 105°C
Matériau de remplissage Carbone graphite poreux
Phase Phase inverse
Type de colonne Phase inverse
Gamme de produits Hypercarb