Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Hypercarb™ en carbone graphite poreux
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Possibilités de séparation étendues grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypercarb™ 100 % carbone graphite poreux. Meilleures rétention des composés polaires et séparation des analytes structurellement proches, stabilité aux pH extrêmes et aux températures élevées.
Adaptées à la résolution des séparations problématiques.
- Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
- Orthogonalité réelle par rapport aux C18
- Substances structuralement proches séparées
- Stabilité de pH 0 à 14
- Excellentes pour les applications à haute température
- Colonne 100 % acier inoxydable
- Colonne exempte de PEEK pour une utilisation à des températures supérieures à 120°C
Informations de commande :
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Veuillez noter que certaines colonnes s’utilisent à des températures élevées. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| À utiliser avec | LC-MS |
| Longueur (métrique) | 30 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 3 μm |
| pH | 0 à 14 |
| Porosité | 250 Å |
| Surface spécifique | 120 m²/g |
| Température | 105°C |
| Afficher plus |