Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Hypercarb™ en carbone graphite poreux
À utiliser pour une meilleure rétention des composés polaires et une séparation des analytes structurellement proches, avec une excellente stabilité aux pH extrêmes et aux températures élevées.
Marque:  Thermo Scientific™ 35005-013001
Code produit. 11578300
  • 532.65€ / 2 pièces
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Possibilités de séparation étendues grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypercarb™ 100 % carbone graphite poreux. Meilleures rétention des composés polaires et séparation des analytes structurellement proches, stabilité aux pH extrêmes et aux températures élevées.
Adaptées à la résolution des séparations problématiques.
  • Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
  • Orthogonalité réelle par rapport aux C18
  • Substances structuralement proches séparées
  • Stabilité de pH 0 à 14
  • Excellentes pour les applications à haute température
  • Colonne 100 % acier inoxydable
  • Colonne exempte de PEEK pour une utilisation à des températures supérieures à 120°C
Informations de commande :
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Veuillez noter que certaines colonnes s’utilisent à des températures élevées. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 %
0 à 14
10 mm
120 m²/g
Cartouche de protection
Support Uniguard à raccord direct et indépendant
105°C
Phase inverse
Hypercarb
2/boîte
5 μm
250 Å
5 800 psi (400 bars)
3 mm
Carbone graphite poreux
Carbone graphite poreux
Phase inverse