Learn More
Sartorius Concentrateurs centrifuges Vivaspin™ 500
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Une procédure de concentration simple en une étape. Les concentrateurs centrifuges Sartorius Vivaspin™ 500 sont des dispositifs d’ultrafiltration jetables destinés à la concentration des échantillons biologiques, avec des volumes de départ allant jusqu’à 500 μl. Disponibles avec des membranes en PES dans une large gamme de seuils de poids moléculaire.
114.00€ - 712.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Matériau (membrane) | PES |
Zone de filtration | 64,5m m2 |
Matériau de boîtiers | PC |
Volume (métrique) | 500 μl |
Code produit | Marque | MWCO | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | MWCO | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10019460
![]() |
Sartorius
VS0101 |
10 000 Da | 25/boîte |
174.41€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10719001
![]() |
Sartorius
VS0112 |
5000 Da | 100/boîte |
595.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10029510
![]() |
Sartorius
VS0111 |
5000 Da | 25/boîte |
182.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10125580
![]() |
Sartorius
VS0102 |
10 000 Da | 100/boîte |
712.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10681842
![]() |
Sartorius
VS0121 |
30 000 Da | 25/boîte |
220.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10029470
![]() |
Sartorius
VS0131 |
50 000 Da | 25/boîte |
179.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10375361
![]() |
Sartorius
VS0141 |
100 000 Da | 25/boîte |
182.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10459512
![]() |
Sartorius
VS0132 |
50 000 Da | 100/boîte |
590.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10073930
![]() |
Sartorius
VS0122 |
30 000 Da | 100/boîte |
590.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10499701
![]() |
Sartorius
VS0151 |
300 000 Da | 25/boîte |
182.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10223621
![]() |
Sartorius
VS0142 |
100 000 Da | 100/boîte |
608.88€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10767052
![]() |
Sartorius
VS0152 |
300 000 Da | 100/boîte |
595.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10727632
|
Sartorius
VS0161 |
1 000 000 d | 25/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10174281
|
Sartorius
VS0162 |
1 000 000 d | 100/boîte |
413.79€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10184281
![]() |
Sartorius
VS0171 |
0,2 μm | 25/boîte |
178.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10658961
![]() |
Sartorius
VS0172 |
0,2 μm | 100/boîte |
595.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10440282
![]() |
Sartorius
VS0191 |
3000 Da | 25/boîte |
169.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10488742
|
Sartorius
VS01S1 |
5 K, 10 K, 30 K, 50 K, 100 K Da, 5 de chaque | 25/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10689151
![]() |
Sartorius
VS0192 |
3000 Da | 100/boîte |
590.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Une procédure de concentration simple en une étape.Les concentrateurs centrifuges Sartorius Vivaspin™ 500 sont des dispositifs d’ultrafiltration jetables pour la concentration d’échantillons biologiques avec des volumes de départ pouvant atteindre 500 μl.Disponibles avec des membranes en PES offrant de nombreux seuils de rétention des molécules.
- Conception brevetée de membrane verticale et chambre de filtration à canal mince qui réduit l’encrassement des membranes et accélère la vitesse de concentration
- Les récupérations des concentrats de > 90 % peuvent être atteintes en moins de 30 minutes
- Les fonds inclinés empêche la concentration jusqu’à épuisement pour une concentration d’échantillon sûre
- Compatibilité universelle du rotor : peut être utilisé dans les rotors à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 2,2 ml
- Membranes en PES à débit élevé pour une concentration ultra-rapide
- Récupération pratique du concentrat par pipetage
- Boîtier transparent avec graduation du volume pour une lecture / surveillance facile
Spécification
Oui | |
64,5m m2 | |
500 μl |
PES | |
PC | |
50 mm |