Learn More
p-toluidine, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11464684
p-toluidine, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11464684
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11464684
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13698.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
p-Toluidine is an intermediate in the production of dyes, organic chemicals and aromatic azo compounds. It serves as a component of accelerators for cyanoacrylate glues. Furthermore, it acts as a bidentate Schiff base ligand through condensation with salicylaldehyde. It reacts with catecholamine to form a dye which is useful for spectrophotometric determination of catecholamine drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La p-toluidine est un intermédiaire dans la production de colorants, de produits chimiques organiques et de composés azoïques aromatiques. Il sert de composant d‘accélérateurs pour les colles de cyanoacrylate. De plus, il agit comme un ligand de base de Schiff bidentate par condensation avec le salicylaldéhyde. Il réagit avec la catécholamine pour former un colorant qui est utile pour la détermination spectrophotométrique des médicaments catécholamines.
Solubilité
Soluble dans l‘éthanol, la pyridine, l‘éther diéthylique, l‘acétone, le tétrachlorure de carbone, le méthanol, le disulfure de carbone, les huiles et les acides dilués.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides, les chloroformates et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-49-0
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.156
Numéro MDL MFCD00007906
Clé InChI RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotolueneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7813
ChEBI CHEBI:37825
Nom IUPAC 4-méthylaniline
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluidine
Point de fusion 42°C to 46°C
Densité 1.05
Point d’ébullition 199°C to 202°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN3451
Beilstein 471281
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,9536
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,pyridine,diethyl ether,acetone,carbon tetrachloride,methanol,carbon disulfide,oils and dilute acids.
Poids de la formule 107.16
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10111628 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog NumberA13698.30,A13698.0B,A13698.0I
Numéro de lot10231307 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2024 Catalog NumberA13698.30,A13698.0B,A13698.0I
Numéro de lot10231307 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13698.30,A13698.0B,A13698.0I
Numéro de lotH4446A Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2020 Catalog NumberA13698.30,A13698.0B,A13698.0I
Numéro de lot10150019 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2020 Catalog NumberA13698.30,A13698.0B,A13698.0I
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Toluidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: p-Toluidine
Nom du produit
p-toluidine, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals >