Learn More
Fisherbrand™ Nettoyeur à ultrasons P-Series
Personnalisez les cycles de fonctionnement pour gérer les opérations de mélange/nettoyage en laboratoire. Les nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™ P-Series possèdent un affichage numérique pratique des paramètres définis et de fonctionnement, des cuves en acier inoxydable résistantes à la cavitation, des poignées ergonomiques pour un positionnement simple et un couvercle durable permettant de réduire le bruit et l’évaporation de la solution.
1695.00€ - 3495.00€
Spécification
Matériau | Cuve et boîtier en acier inox V2A |
---|---|
Tension | 230 VCA |
À utiliser avec (application) | Applications professionnelles dans les laboratoires d’analyse et médicaux et dans les processus de production industrielle |
Gamme de température (métrique) | 5°C à 40°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Modèle | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Modèle | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11768029
|
Fisherbrand™
|
28 L | P 300 H | 340 x 568 x 321 mm |
3265.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11718029
|
Fisherbrand™
|
2,75 L | P 30 H | 179 x 300 x 221 mm |
1695.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11728029
|
Fisherbrand™
|
5,75 L | P 60 H | 186 x 365 x 271 mm |
2320.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11738029
|
Fisherbrand™
|
6,9 L | P 70 H | 179 x 568 x 221 mm |
1785.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11748029
|
Fisherbrand™
|
12,75 L | P 120 H | 278 x 365 x 321 mm |
3495.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11758029
|
Fisherbrand™
|
18 L | P 180 H | 340 x 390 x 321 mm |
3280.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Pour toutes les applications des laboratoires analytiques, industriels et médicaux, y compris les applications de nettoyage intensif.- Beaucoup plus puissant que les unités à ultrasons classiques
- Pratique et facile à utiliser avec un affichage clair indiquant les paramètres définis et réels
- Multi-fréquence
- 37kHz pour les applications standard
- 80 kHz pour un temps de nettoyage prolongé, idéal pour le traitement d’articles très petits et sensibles
- Les unités sont dotées de fonctions de commande normales, d’impulsion, de balayage, de dégazage et de puissance
- Robinet de vidange latéral et conduite d’évacuation arrière pour éliminer la solution utilisée
- Le mode d’impulsion puissant élimine les contaminants tenaces
- Panier en acier inox, couvercle en plastique disponibles séparément
Informations sur la commande
Panier en acier inox, couvercle en plastique disponibles séparément
Spécification
Cuve et boîtier en acier inox V2A | |
230 VCA | |
Applications professionnelles dans les laboratoires d’analyse et médicaux et dans les processus de production industrielle | |
5°C à 40°C |