Learn More
Fisherbrand™ Nettoyeur à ultrasons P-Series
Personnalisez les cycles de fonctionnement pour gérer les opérations de mélange/nettoyage en laboratoire. Les nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™ P-Series possèdent un affichage numérique pratique des paramètres définis et de fonctionnement, des cuves en acier inoxydable résistantes à la cavitation, des poignées ergonomiques pour un positionnement simple et un couvercle durable permettant de réduire le bruit et l’évaporation de la solution.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Pour toutes les applications des laboratoires analytiques, industriels et médicaux, y compris les applications de nettoyage intensif.- Beaucoup plus puissant que les unités à ultrasons classiques
- Pratique et facile à utiliser avec un affichage clair indiquant les paramètres définis et réels
- Multi-fréquence
- 37kHz pour les applications standard
- 80 kHz pour un temps de nettoyage prolongé, idéal pour le traitement d’articles très petits et sensibles
- Les unités sont dotées de fonctions de commande normales, d’impulsion, de balayage, de dégazage et de puissance
- Robinet de vidange latéral et conduite d’évacuation arrière pour éliminer la solution utilisée
- Le mode d’impulsion puissant élimine les contaminants tenaces
- Panier en acier inox, couvercle en plastique disponibles séparément
Informations sur la commande
Panier en acier inox, couvercle en plastique disponibles séparément
Spécification
Cuve et boîtier en acier inox V2A | |
5,75 L | |
230 VAC, 680/640 W | |
P 60 H | |
5,1 kg |
230 VCA | |
186 x 365 x 271 mm | |
Applications professionnelles dans les laboratoires d’analyse et médicaux et dans les processus de production industrielle | |
5°C à 40°C |