Learn More
Fisherbrand™ Nettoyeur à ultrasons P-Series
Les bains-marie à ultrasons Fisherbrand™ série Ps possèdent un affichage numérique pratique des paramètres définis et des paramètres de fonctionnement, une cuve en acier inox résistante à la cavitation, des poignées ergonomiques pour un positionnement simple et un couvercle durable permettant de réduire le bruit et l’évaporation de la solution.
Marque: Fisherbrand™ 1013777
Description
Pour toutes les applications des laboratoires analytiques, industriels et médicaux, y compris les applications de nettoyage intensif.- Beaucoup plus puissant que les unités à ultrasons classiques
- Pratique et facile à utiliser avec un affichage clair indiquant les paramètres définis et réels
- Multi-fréquence
- 37kHz pour les applications standard
- 80 kHz pour un temps de nettoyage prolongé, idéal pour le traitement d’articles très petits et sensibles
- Les unités sont dotées de fonctions de commande normales, d’impulsion, de balayage, de dégazage et de puissance
- Robinet de vidange latéral et conduite d’évacuation arrière pour éliminer la solution utilisée
- Le mode d’impulsion puissant élimine les contaminants tenaces
- Panier en acier inox, couvercle en plastique disponibles séparément
Informations sur la commande
Panier en acier inox, couvercle en plastique disponibles séparément
Spécification
Cuve et boîtier en acier inox V2A | |
12,75 L | |
230 VCA, 1400 W | |
P 120 H | |
7,5 kg |
230 VCA | |
278 x 365 x 321 mm | |
Applications professionnelles dans les laboratoires d’analyse et médicaux et dans les processus de production industrielle | |
5°C à 40°C |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning