Learn More
Thermo Scientific™ Gélose à la bile rouge violet Oxoid™
Détectez et dénombrez les organismes coliformes présents dans l’eau, les produits alimentaires et les produits laitiers grâce à ce milieu sélectif.
Marque:  Thermo Scientific™ CM0107B
93.42 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10790534
  • 105.04€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Détectez et dénombrez les organismes coliformes dans l’eau, les produits alimentaires et les produits laitiers avec la gélose à la bile rouge violet Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydratée). Ce milieu sélectif contenant du lactose a été utilisé pour la détermination de la teneur en bactéries coli-aerogenes de l’eau, du lait et d’autres produits laitiers, d’équipement pour produits laitiers et des produits alimentaires1,2. L’ajout de composants inhibiteurs sélectifs, d’indicateurs rouge neutre, de cristal violet et de sels biliaires permet au milieu d’offrir une sélectivité contre les bactéries gram-positif non cibles.
Utilisez la gélose à la bile et au rouge-violet pour examiner les produits alimentaires, les aliments pour animaux et les échantillons environnementaux et ainsi détecter la présence de groupes indicateurs tels que les bactéries coliformes. Les groupes indicateurs garantissent la sécurité alimentaire tout en donnant une indication de la qualité des produits alimentaires et des risques de détérioration. L’un des groupes de bactéries les plus couramment utilisés par l’industrie agro-alimentaire pour leur rôle d’organismes indicateurs est le groupe des coliformes, qui peut être considéré comme un sous-groupe appartenant à la famille des Enterobacteriaceae.
  • Facile à lire : les organismes fermentant rapidement le lactose (bactéries coliformes) forment des colonies rouge-violet avec des halos rouge-violet, alors que les fermenteurs de lactose tardif donnent des colonies pâles au halo verdâtre.
  • Sélectif : le cristal violet et les sels biliaires empêchent la croissance des bactéries gram-positif non cibles.
Druce et al.3 ont découvert que la gélose lactosée à la bile rouge violet était également un bon indicateur de bactéries coli-aerogenes dans le lait comme le bouillon MacConkey et que la gélose à la bile rouge violet était appropriée pour déterminer la teneur en bactéries coli-aerogenes du lait.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Gélose à la bile rouge violet
Gélose
Pour 13,0 L de milieu
Poudre
500 g
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6235920 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2025 Catalog NumberCM0107B
Numéro de lot6220667 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2025 Catalog NumberCM0107B
Numéro de lot6210059 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2025 Catalog NumberCM0107B
Numéro de lot6160708 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/12/2024 Catalog NumberCM0107B
Numéro de lot6189238 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/11/2024 Catalog NumberCM0107B
Nom du produit
Thermo Scientific™ Gélose à la bile rouge violet Oxoid™ > Gélose lactosée à la bile rouge violet ; 500 g
Pour un usage en laboratoire uniquement