Learn More
Caframo™ Collier pour agitateur vertical
Collier pour agitateur vertical - conçu pour accueillir des tiges de support d’agitateur mesurant jusqu’à 16 mm (5/8 po) de diamètre. Permet de fixer l’agitateur vertical aux socles Caframo et Fisherbrand (14-500-354 et 14-500-355).
Marque: Caframo™ A122
Description
- Ce collier est une alternative aux modèles A120 et A120FSR (14-500-6, 14-500-357)
- Compatible avec des tiges de support de plus grand diamètre, jusqu’à 16 mm (5/8 po)
Spécification
Supports Caframo™ et Fisherbrand™ (14-500-354 et 14-500-355) | |
81 mm | |
40 mm |
Touche uniquement | |
Pince | |
Zinc moulé, aluminium |