Learn More
Thermo Scientific™ Évaporateurs Reacti-Vap™
Ajoutez l’évaporation au module de chauffage et d’agitation Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ pour votre dérivatisation ou d’autres réactions à petite échelle.
Marque:  Thermo Scientific™ TS-18825
1282.68 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11541064
  • 1425.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Effectuez une évaporation simple et efficace à l'aide des évaporateurs Thermo Scientific Reacti-Vap. Ce collecteur de gaz haute précision assure la distribution simultanée ou séparée de gaz pressurisé non réactif aux échantillons du module Thermo Scientific Reacti-Vap Therm. L'évaporateur se fixe simplement au module Reacti-Therm. La tête d'évaporation s'incline vers l'arrière pour faciliter la fixation et le retrait des aiguilles.
Des aiguilles à revêtement PTFE sont disponibles pour les applications utilisant des acides forts. Chaque aiguille Reacti-Vap est dotée d'un moyeu Luer-Lok™ pour une fixation étanche aux évaporateurs Reacti-Vap. Les aiguilles sont disponibles en longueurs de 4 et 6 pouces. Les aiguilles à revêtement PTFE Reacti-Vap, fabriquées exclusivement pour les évaporateurs Reacti-Vap, sont en acier inoxydable avec extrémité franche de calibre 19. Elles réduisent les risques de contamination croisée et la corrosion lors de l'évaporation de solvants contenant des acides forts.
Les aiguilles à revêtement PTFE Reacti-Vap, fabriquées exclusivement pour les évaporateurs Reacti-Vap, sont en acier inoxydable avec extrémité franche de calibre 19. Elles réduisent les risques de contamination croisée et la corrosion lors de l’évaporation de solvants contenant des acides forts.
Applications optimales
  • Incubation et évaporation générales des échantillons dans une grande variété de tailles de tubes et de flacons
  • Réactions de dérivatisation de la silylation, de l’alkylation et de l’acylation pour la préparation d’échantillons GC.
Système de dérivatisation d’échantillons Reacti-Therm
Le système complet de dérivatisation associe le chauffage, l’agitation et l’évaporation dans un système modulaire polyvalent qui est facilement configuré pour votre application. Le système comprend (vendus séparément) :
  • Module de chauffage / agitation Reacti-Therm
  • Module d’évaporateur Reacti-Vap
  • Reacti-Block, agitateurs magnétiques Reacti-Vial et petits flacons de réaction Reacti-Vial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Modules Reacti-Therm à bloc simple
9 ports
Évaporateur
Température ambiante + 10°C jusqu’à 200°C
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Évaporateurs Reacti-Vap™ > 9 ports ; À utiliser avec le module de chauffage Reacti-Therm à bloc simple