Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de séparation de gels Owl™ JGC
Les systèmes de séparation de gels Thermo Scientific Owl JGC sont des séparateurs verticaux de gels pour protéines offrant un moyen rapide et unique de séparer les gels de polyacrylamide.
Marque:  Thermo Scientific™ JGC-2
Code produit. 11932975
  • 156.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les systèmes de séparation de gels Thermo Scientific Owl JGC sont des séparateurs verticaux de gels pour protéines offrant un moyen rapide et unique de séparer les gels de polyacrylamide.
  • Un sachet collecte l’excès de polyacrylamide et scelle le fond du gel, pour éviter de recourir à l’utilisation d’un rouleau ou d’espaceurs inférieurs.
  • Sa conception permet de stocker des gels sans déshydratation en ajoutant un tampon et à l’aide d’un thermoscellage.
  • Le système coule un à quatre gels.
  • Le faible nombre de pièces mobiles offre une durabilité exceptionnelle et une très longue durée de vie.
Inclut :
  • Support de coulage
  • Plaque de blocage
  • Base de mise à niveau à trois points
  • Placeur d’espacement
  • 25 sachets de gel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Électrophorèse sur gel
20 cm x 20 cm
Roulettes
7.06 po
16cm
17cm
Système de coulage de gel Owl™ JGC
Owl™
14cm
18cm
6,69 po
Documents
Manuals
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Thermo Scientific™ Systèmes de séparation de gels Owl™ JGC > Dimensions du gel : 16 x 14cm ; L x l x H : 17,5 x 19 x 15 cm