Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de séparation de gels Owl™ JGC
Les systèmes de séparation de gels Thermo Scientific Owl JGC sont des séparateurs verticaux de gels pour protéines offrant un moyen rapide et unique de séparer les gels de polyacrylamide.
Marque: Thermo Scientific™ JGC-3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les systèmes de séparation de gels Thermo Scientific Owl JGC sont des séparateurs verticaux de gels pour protéines offrant un moyen rapide et unique de séparer les gels de polyacrylamide.
- Un sachet collecte l’excès de polyacrylamide et scelle le fond du gel, pour éviter de recourir à l’utilisation d’un rouleau ou d’espaceurs inférieurs.
- Sa conception permet de stocker des gels sans déshydratation en ajoutant un tampon et à l’aide d’un thermoscellage.
- Le système coule un à quatre gels.
- Le faible nombre de pièces mobiles offre une durabilité exceptionnelle et une très longue durée de vie.
Inclut :
- Support de coulage
- Plaque de blocage
- Base de mise à niveau à trois points
- Placeur d’espacement
- 25 sachets de gel
Spécification
Électrophorèse sur gel | |
20 cm x 20 cm | |
Roulettes | |
9 po | |
20cm | |
17cm |
Système de coulage de gel Owl™ JGC | |
Owl™ | |
20cm | |
23cm | |
6,69 po |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Owl JGC-4 Gradient Gel Caster Instructions
Version: FEB.2016
Taille: 128.8 kB
JGC-3, JGC-2, and JGC-4 Gel Casters
Version: FEB.2016
Taille: 254.4 kB
Owl JGC-3 Gradient Gel Caster Instructions
Version: FEB.2016
Taille: 128.5 kB
Owl JGC-2 Gradient Gel Caster Instructions
Version: FEB.2016
Taille: 128.6 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Systèmes de séparation de gels Owl™ JGC >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu