Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d'électrophorèse verticaux sur double gel Owl
Les systèmes d'électrophorèse verticaux sur double gel Thermo Scientific Owl suppriment la difficulté et les inconvénients de la séparation sur gel de polyacrylamide classique.
Marque:  Thermo Scientific™ P8DS-1
Code produit. 11913005
  • 1560.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les systèmes d'électrophorèse verticaux sur double gel Thermo Scientific Owl suppriment la difficulté et les inconvénients de la séparation sur gel de polyacrylamide classique.
Utilisation simple en six étapes :
  1. Fixez les cassettes en verre
  2. Versez l’agarose
  3. Branchez le bac spécialement conçu
  4. Solution de polyacrylamide moulée dans les cassettes
  5. Chargez les échantillons
  6. Analysez le gel
Caractéristiques :
  • Fabriqués en utilisant la technologie de fabrication acrylique éprouvée pour garantir un système robuste et durable
  • Le cœur de refroidissement central offre un refroidissement uniforme sur toute la surface du gel pour une résolution exceptionnelle et l’obtention de bandes transparentes
  • Le refroidissement s’effectue en faisant circuler un liquide à travers le cœur à l’aide d’un circulateur externe ou de l’eau froide du robinet
  • Un mécanisme de serrage très simple facilite le chargement des cassettes en verre et des gels précoulés de la plupart des fabricants
Recommandé dans les cas suivants :
  • Électrophorèse SDS
  • Seconde dimension de l’électrophorèse bidimensionnelle (2-D)
  • Électrophorèse sur agarose
  • Électrophorèse native
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Owl™
10 x 8 à 10 cm
P8DS
6,7 po
5,1 pouces
5,5 in
Système complet d’électrophorèse vertical sur double gel double avec support
Complete System plus Caster
300 ml
8 à 10 cm
10cm
Documents
Manuals
Datasheets
Certificats
Voir les accessoires
Accessoires et services
Accessoires facultatif
Nom du produit
Thermo Scientific™ Systèmes d'électrophorèse verticaux sur double gel Owl > Dimensions du gel : 10 x 8-10 cm (l x L) ; Système complet plus support ; Volume de tampon de 300 ml ; 5,13 x 6,75 x 5,5 po. (L x l x H)