Learn More
Fisherbrand™ Système d’électrophorèse verticale FB-VE10-1 : Plaques en verre
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Plaque en verre blanche
Plaque en verre entaillée
Conditionnement:
1 pièce
Description
Plaque pour Minute-cuve™
• Pour Minute-cuve™ 10 x 10cm
• Test traduction francais 1
• Plaque en verre
• Pour Minute-cuve™ 10 x 10cm
• Test traduction francais 1
• Plaque en verre
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse vertical FisherBiotech FB-VE10-1 ; support de coulage pour plusieurs gels Owl™ P7-CST |
| Type | Plaque en verre entaillée |
| Matériau | Verre |
| Épaisseur (impériale) | 0,09 po |
| Épaisseur (métrique) | 0,24 cm |
| Longueur (métrique) | 10 cm |
| Largeur (métrique) | 10 cm |
| Hauteur (impériale) | 0,09 in |
| Hauteur (métrique) | 0,24 cm |