Learn More
Lovibond™ Ensemble de réactifs pour azote total, pour essais de tubes, plage de mesure élevée
Réactif en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
Marque: Lovibond™ 535560
Includes: Réactif de N persulfate total, réactif d’azote total A, réactif d’azote total B, tubes d’hydroxyde d’azote total HR, tubes d’acide d’azote total LR/HR, 100 ml d’eau déionisée
Description
- Offre les mêmes étalons de qualité que les réactifs en comprimés
- Les propriétés chimiques sont adaptées à une utilisation avec les colorimètres, les spectrophotomètres et les kits de test Orbeco-Hellige and Hach™
- Il vous suffit de déchirer le Powder Pack et de verser le réactif dans l’échantillon
- Leur grande conception facilite leur manipulation
- L’encoche “facile à ouvrir” facilite l’ouverture de l’emballage
- Crée facilement un “V” pour permettre à l’utilisateur de verser le réactif dans l’échantillon
- Le bord biseauté empêche le réactif de se coincer dans les coins
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
Spécification
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales | |
Réactif au persulfate pour déterminer le volume total d’azote (50 par boîte), réactif A pour déterminer le volume total d’azote (50 par boîte), réactif B pour déterminer le volume total d’azote (50 par boîte), 50 tubes pour plage de mesure haute du volume total d’hydroxyde d’azote, 50 tubes pour plage de mesure haute / basse du volume total d’acide azoté, eau déminéralisée 100 ml | |
0 à 150mg/L | |
Jeu de réactifs pour la détermination du volume total d’azote, plage de mesure haute |
Kits de tests Hachtrade; et kits de tests d’autres fabricants, colorimètres et spectrophotomètres, réacteur | |
25 | |
Digestion au persulfate |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Vario Total Nitrogen Acid LR/HR Tube
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lovibond™ Ensemble de réactifs pour azote total, pour essais de tubes, plage de mesure élevée > Ensemble d’azote total ; Gamme élevée
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu