Learn More
Fisherbrand™ Système d’électrophorèse verticale FB-VE10-1 : Plaque en oxyde d’aluminium
Code produit. 11983065
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système d’électrophorèse vertical FisherBiotech FB-VE10-1 ; support de coulage pour plusieurs gels Owl™ P7-CST
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11983065
Marque: Fisherbrand™ P710RA
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les systèmes d’électrophorèse verticales FB-VE 10-1
Plaque pour Minute-cuve™
• Pour Minute-cuve™ 10 x 10cm
• Test traduction francais 1
• Plaque en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système d’électrophorèse vertical FisherBiotech FB-VE10-1 ; support de coulage pour plusieurs gels Owl™ P7-CST
Type Plaque d’oxyde d’aluminium entaillée
Matériau Oxyde d’aluminium
Longueur (métrique) 10 cm
Largeur (métrique) 10 cm
Hauteur (impériale) 0,39 po
Hauteur (métrique) 1 cm