Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation ovale en PTFE
Offrent une agitation stable. Le barreau d’agitation ovale en PTFE Fisherbrand; offre une turbulence optimale pour les récipients et flacons à fond rond.
3.95€ - 77.35€
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
Forme Ovale
Consulter d'autres spécifications
Produits 19
Code produit Marque Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11898872
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.620
20 mm 10 mm
37.75€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11517802
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.620
20 mm 10 mm N/A N/A N/A
11858952
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.640.13
40 mm 13 mm N/A N/A N/A
16285831
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.650
50 mm 20 mm
40.85€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11828882
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.640
40mm 20mm
35.00€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10603731
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.640
40mm 20mm N/A N/A N/A
11338703
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.630
30 mm 16 mm N/A N/A N/A
11808882
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.630
30 mm 16 mm
77.35€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
16295831
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.664
64 mm 20 mm
48.75€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11507802
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
001.615
15mm 6mm N/A N/A N/A
11828952
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
001.615
15mm 6mm
34.85€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11868952
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.650.17
50 mm 17 mm
71.10€
5 pièces
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11838952
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.625.10
25mm 10mm
45.95€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10445231
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.625
25 mm 12 mm N/A N/A N/A
11844792
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.625
25 mm 12 mm
44.00€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
16245831
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.635
35mm 16mm
32.65€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10609162
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.670
70 mm 20 mm
19.45€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11888872
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.610
10mm 5mm
38.25€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11597792
Afficher les documents
Fisherbrand™
001.610
10mm 5mm N/A N/A N/A
Description
Description
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Offre une excellente turbulence avec les flacons et les récipients à fond rond
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Autoclavables
Blanc
Ovale
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
Flacons à fond rond
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Barreau d’agitation ovale en PTFE