Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation ovale en PTFE
Code produit. 16245831 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10mm
15mm
20 mm
25mm
25 mm
30 mm
35mm
40mm
40 mm
50 mm
64 mm
70 mm
Diamètre (métrique):
5mm
6mm
10mm
10 mm
12 mm
13 mm
16mm
16 mm
17 mm
20mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Code produit. 16245831
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une agitation stable. Le barreau d’agitation ovale en PTFE Fisherbrand; offre une turbulence optimale pour les récipients et flacons à fond rond.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Offre une excellente turbulence avec les flacons et les récipients à fond rond
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (équipement) Flacons à fond rond
Revêtement PTFE
Diamètre (métrique) 16mm
Longueur (métrique) 35mm
Quantité 5/boîte
Forme Ovale
Type Barreaux d’agitation en PTFE, ovales