Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation ovale en PTFE
Offrent une agitation stable. Le barreau d’agitation ovale en PTFE Fisherbrand; offre une turbulence optimale pour les récipients et flacons à fond rond.
Marque: Fisherbrand™ 001.640
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Offre une excellente turbulence pour les flacons et les récipients à fond rond
- Autoclavables
Spécification
Oui | |
Blanc | |
Flacons à fond rond | |
40mm | |
Ovale |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
20mm | |
2/Bte |