Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation ovale en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10mm
15mm
20 mm
25mm
25 mm
30 mm
35mm
40mm
40 mm
50 mm
64 mm
70 mm
Diamètre (métrique):
5mm
6mm
10mm
10 mm
12 mm
13 mm
16mm
16 mm
17 mm
20mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à fond rond |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Longueur (métrique) | 25 mm |
| Quantité | 5/boîte |
| Forme | Ovale |