Learn More
VELP Scientifica OV 725 Digital Disperseur
Disperseur numérique haut de gamme doté d'un puissant moteur sans balai, d'un contrôle électronique de la vitesse, d'une minuterie intégrée, d'une fonction de comptage et d'une sécurité avancée. Conçu pour l'homogénéisation, l'émulsification, les suspensions et le mélange à grande vitesse.
Marque: VELP Scientifica F20900475
1999.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25045" pour bénéficier de cette offre.
Description
PERFORMANCES SUPÉRIEURES ET DURABILITÉ
- Puissant moteur brushless fonctionnant de 2 000 à 25 000 rpm
- Volume de 0,2 mL à 2,5 L (H2O)
- Traite des échantillons d'une viscosité allant jusqu'à 5 000 mPa's
MAINTENANCE INTELLIGENTE ET SURVEILLANCE FIABLE
- Des indicateurs LED signalent le temps restant avant l'entretien pour un remplacement rapide des joints
- La minuterie cyclique intégrée (jusqu'à 99:59 heures) garantit des résultats précis, des opérations sans surveillance et permet de traiter un grand nombre d'échantillons en série
- Le moteur efficace dissipe mieux la chaleur, réduisant ainsi le risque de surchauffe de l'instrument.
SÛR ET FACILE À UTILISER
- Système d'installation rapide et simple de l'outil de dispersion
- Des alarmes dédiées fournissent aux utilisateurs des alertes proactives pour les risques potentiels tels que la surchauffe, la défaillance du moteur et l'installation incorrecte de l'outil
- Le panneau de commande est conçu pour optimiser l'expérience de l'utilisateur grâce à un écran LED à 4 chiffres lumineux et intuitif
Spécification
Digital Disperser | |
230 V | |
500 W | |
Aluminum, Technopolymer | |
4-digit LED | |
70 dBa | |
Oui |
25,000 rpm | |
50/60 Hz | |
0.2 to 2.5 mL | |
CE, CB, cNEMKOus | |
OV 725 Digital Disperser, Tool Disassembly Kit | |
Cosmetic, Food, Pharma and Biological Samples |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.