Learn More
VELP Scientifica OV 725 Digital Disperseur
Disperseur numérique haut de gamme doté d'un puissant moteur sans balai, d'un contrôle électronique de la vitesse, d'une minuterie intégrée, d'une fonction de comptage et d'une sécurité avancée. Conçu pour l'homogénéisation, l'émulsification, les suspensions et le mélange à grande vitesse.
2105.00€ - 2845.00€
Spécification
Type de produit | Digital Disperser |
---|---|
Vitesse | 25,000 rpm |
Tension | 230 V |
Hertz | 50/60 Hz |
Puissance | 500 W |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
18048223
![]() |
VELP Scientifica
F20900475 |
OV 725 Digital Disperser, Tool Disassembly Kit |
2105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
18058223
![]() |
VELP Scientifica
SA20900475 |
OV 725 Digital Disperser, Tool Disassembly Kit, Double Rod Mini H-Stand, D20-S20C-P-R20S Dispersing Tool |
2845.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
PERFORMANCES SUPÉRIEURES ET DURABILITÉ
- Puissant moteur brushless fonctionnant de 2 000 à 25 000 rpm
- Volume de 0,2 mL à 2,5 L (H2O)
- Traite des échantillons d'une viscosité allant jusqu'à 5 000 mPa's
MAINTENANCE INTELLIGENTE ET SURVEILLANCE FIABLE
- Des indicateurs LED signalent le temps restant avant l'entretien pour un remplacement rapide des joints
- La minuterie cyclique intégrée (jusqu'à 99:59 heures) garantit des résultats précis, des opérations sans surveillance et permet de traiter un grand nombre d'échantillons en série
- Le moteur efficace dissipe mieux la chaleur, réduisant ainsi le risque de surchauffe de l'instrument.
SÛR ET FACILE À UTILISER
- Système d'installation rapide et simple de l'outil de dispersion
- Des alarmes dédiées fournissent aux utilisateurs des alertes proactives pour les risques potentiels tels que la surchauffe, la défaillance du moteur et l'installation incorrecte de l'outil
- Le panneau de commande est conçu pour optimiser l'expérience de l'utilisateur grâce à un écran LED à 4 chiffres lumineux et intuitif
Spécification
Digital Disperser | |
230 V | |
500 W | |
Aluminum, Technopolymer | |
4-digit LED | |
Cosmetic, Food, Pharma and Biological Samples |
25,000 rpm | |
50/60 Hz | |
0.2 to 2.5 mL | |
CE, CB, cNEMKOus | |
70 dBa | |