Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre portatif Orion Star™ A221
Mesurez le pH, les mV, la rH et la température en toute fiabilité grâce à notre pH-mètre portatif pour des analyses avancées sur le terrain et l’interfaçage avec une imprimante ou un ordinateur.
Marque: Thermo Scientific™ STARA2215
Description
Enregistrez des mesures précises et fiables du pH, des mV, de la rH et de la température grâce au pH-mètre portatif Thermo Scientific™ Orion Star™ A221. Cet instrument de mesure est idéal pour une large gamme d’applications et une analyse de pH avancée sur le terrain. Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 5 points, enregistrez jusqu’à 1000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez facilement les journaux d’étalonnage et de données vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232 à l’aide du logiciel Orion Star™ Com, téléchargeable gratuitement. L’instrument de mesure étanche garantit des performances durables et fiables dans les environnements extérieurs grâce à un boîtier classé IP67.
Lors d’analyses d’échantillons en dehors du laboratoire, ne laissez pas vos mesures entre les mains du hasard. Les pH-mètres portatifs Orion Star A221 sont conçus pour offrir la fiabilité dont vous avez besoin dans un ensemble convivial dédié à vos besoins d’analyse du pH. Cet instrument de mesure portable et étanche affiche les données critiques avec votre mesure, notamment la température, la date et l’heure, le type de mesure, la stabilité de la mesure, les informations sur l’étalonnage actif et l’état de la source d’alimentation.
- Mesurez le pH, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température
- Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 5 points à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST ou DIN avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs tampon personnalisées
- Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
- Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien
- Le journal de données et l’horodatage recueillent et enregistrent jusqu’à 1 000 ensembles de mesures
- La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
- Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
- Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
- Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
- Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
- Garantie de 3 ans pour le remplacement
Spécification
Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (vendu séparément, n° de catalogue 1010003) | |
± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée | |
Alarme d’étalonnage (12 heures fixe) | |
800 heures | |
pH, mV relatif (RmV), rH et température | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
1000 avec horodatage | |
1 | |
IP 67 | |
±2000,0 mV | |
0,1, 0,01, 0,001 | |
pH-mètre Star A221 avec piles ; Électrode de pH / ATC en époxy remplie de gel 8107UWMMD ROSS Triode avec câble de 3 mètres ; Sachets de tampon pH 4.01 910410 ; Sachets de tampon pH 7.00 910710 ; Sachets de tampon pH 10.01 911010 ; Solution de stockage pour électrode 810001 ROSS ; Solution de rinçage 911110 ; Boîtier de protection STARA-AR avec support pour électrode ; Mallette de transport rigide STARA-CS | |
pH 7,000 | |
Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; Portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle | |
La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure | |
Instrument portatif de mesure pH / mV / RmV / rH / température Orion Star A221 | |
Électrode de pH, électrode de rH, électrode demi-cellule de référence, sonde de température ATC (avec électrode de pH / ATC 8107UWMMD ROSS Ultra Triode) | |
± 2000,0 mV | |
0,1 mV | |
± 0,1°C | |
5 à 45°C (température ambiante) | |
22,0°F à 221,0° F | |
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC | |
24°cm x 10°cm x 6,5°cm (9,5°in x 3,9°in x 2,6°in.) | |
0,5 kg |
USB, RS-232 | |
±°0.002°unité de pH | |
Oui, sélectionnable | |
4 x AA | |
1 à 5 | |
Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur | |
Kit de pH-mètre portatif Orion Star A221 avec électrode de pH / ATC à gel à faible entretien ROSS Ultra Triode, solutions, boîtier de protection et mallette de transport | |
Écran LCD (graphique avec rétroéclairage) | |
pH, mV ou mV relatif (RmV) ou rH avec température, mV, Relative mV, ORP with Temperature | |
-2 à 20 | |
-5,0°C à +105,0°C | |
BNC (électrode de pH ou rH), broche (électrode de référence), mini-DIN 8 broches (sonde de température ATC) | |
Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction | |
Mémorisation automatique des données avec mode de mesure Auto-Read ; mémorisation manuelle des données avec mode de mesure continu | |
10 par canal avec protection par mot de passe | |
4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément) | |
± 2000,0 mV | |
5 à 85%, sans condensation | |
Smart Stability et Smart Averaging | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
Étalonnage de température en 1 point | |
0,1°C, 0,1°F | |
Garantie de 3 ans pour l’instrument de mesure | |
1,2 lb |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Promotion exclusive sur les équipements et les instruments
Profitez de notre offre à durée limitée sur des équipements et des instruments de qualité supérieure pour améliorer vos capacités de recherche et de laboratoire.Code promotionnel: 24069Expire: 2025-06-30
Jours
73Heures
20Minutes
36Secondes
57