Learn More
Fisherbrand™ Testeur de pH accumet™ AET15
Grand écran - double affichage LCD pour une meilleure lisibilité, offre des informations exhaustives sur les instruments de mesure
Marque: Fisherbrand™ 13-636-AET15
140.90 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
Grand écran - double affichage LCD pour une meilleure lisibilité, offre des informations exhaustives sur les instruments de mesure
- Boîtier étanche et anti-poussière - classé IP67 , préserve l’intégrité de votre testeur même dans des conditions difficiles. En plus il flotte !
- Capteur remplaçable par l’utilisateur - utilisation du même instrument de mesure plusieurs fois
- Le capteur à jonction double offre une plus longue durée d’utilisation
- Étalonnage par bouton-poussoir avec reconnaissance automatique du tampon - étalonnage simple et rapide sans risque d’erreurs d’étalonnage
- Compensation automatique de la température (ATC) - garantit une précision optimale avec des températures fluctuantes
- Choix d’étalons de tampon pH répondant aux normes des États-Unis ou NIST pour un étalonnage jusqu’à 3 points
- Affichage et lecture simultanée de la température
- La mise hors tension automatique permet d’économiser la batterie lorsque l’instrument n’est pas utilisé
- La fonction “Hold” (Maintien) fige momentanément l’écran pour faciliter la lecture
- Autodiagnostic pour dépannage aisé (par ex. indicateur du niveau de la batterie, codes des messages)
- Une économie d’énergie améliorée permet une durée d’utilisation plus longue de jusqu’à 500 heures grâce à un kit batterie unique
- Grand affichage double personnalisable
- Autodiagnostic
- Fonction Hold (Maintien)
- Compensation automatique de la température : oui
Spécification
Testeur de pH Fisherbrand accumet AE15 | |
±0,01 | |
-1 à 15 | |
États-Unis : pH 4,01, 7,00, 10,01 ; NIST : pH 4,01, 6,86, 9,18 | |
Écran double LCD avec indicateur de niveau de batterie, messages et codes d’erreur | |
Piles alcalines de type bouton 4 x 1.5 V |
0,5°C/0,9°F | |
|
|
0,01 | |
0,1°C, 0,1°F | |
Batterie ; mise hors tension automatique après 8.5 minutes | |
>500 h |
Vidéos
-
Fisherbrand accumet AET15 pH and AET30 conductivity testers
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant