Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes de pH combinées vertes Orion™
Les électrodes de combinaison pH vertes Thermo Scientific Orion sont écologiques.
Marque:  Thermo Scientific™ GD9156BNWP
141.10 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24069" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10359834
  • 217.08€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Devenez respectueux de l’environnement en choisissant l’électrode de pH combinée verte Thermo Scientific™ Orion™. Il s’agit de l’une des premières électrodes de pH de laboratoire à répondre aux exigences RoHS en ne contenant pas de plomb, de mercure ou d’autres substances dangereuses — ce qui facilite l’élimination des anciennes électrodes sans tracas.
  • Pas de problèmes et coûts de mise au rebut
  • Choix de modèles à simple jonction pour les mesures d’eau propre ou à double jonction pour tester les eaux sales
  • Choix de modèles rechargeables ou remplis de gel sans entretien
  • Corps époxy durable
  • Gamme de pH : 0 à 14
  • Dimensions : 120 × 12 mm, dia. du capuchon 16 mm
  • Connecteur BNC étanche, câble de 1 m ; compatible avec tout instrument équipé d'une entrée BNC
Prestations de service
12 mois à compter de la date d’achat (GD9156BNWP); 6 mois à compter de la date d’achat (GS9106BNWP et GD9106BNWP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
rempli de liquide
Double
0 à 14
Électrode de pH verte combinée, remplie de liquide
39,3 in
BNC étanche
Corps époxy
0°C à 90°C
pH-mètre Orion
1m
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Électrodes de pH combinées vertes Orion™ > Double jonction ; Remplie de liquide
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.