Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour tubes Falcon™ de 50 ml en réapprovisionnement
Marque: Eppendorf™ 5804728009
64.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Adapter | |
50 mL | |
8 |
Falcon | |
Tube Falcon conique en réapprovisionnement | |
8/boîte |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Adaptateur pour tubes Falcon™ de 50 ml en réapprovisionnement > Capacité : 8
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu