Learn More
Micronova™ Marqueurs à pointe ultra fine Sharpie irradiés
Marqueur permanent à pointe ultra fine, irradié, avec capuchon, avec encre à séchage rapide, résistante à l’eau et à la décoloration, non toxique pour une utilisation en environnement aseptique.
Marque: Micronova™ PEN-52IR
65.36 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le marqueur à pointe ultra fine Sharpie irradié Micronova est le marqueur permanent à pointe ultra fine de type stylo original standard dans le domaine. Ce marqueur Sharpie pour salle blanche offre un marquage permanent sur la plupart des surfaces et contient une encre à séchage rapide, non toxique, à base d’alcool, résistante à la décoloration et à l’eau pour augmenter le nombre de futures utilisations.
- Marqueur à pointe ultra fine Sharpie avec capuchon
- Marquage permanent sur la plupart des surfaces
- Marquage sur surfaces froides ou humides, sachets en plastique ou matériel de laboratoire jetable
- Encre non toxique, permanente, à séchage rapide, à base d’alcool
- Irradié aux rayons gamma pour zone aseptique ISO 5 et autres zones de production propres
- Résistant à la décoloration et à l’eau
- Encres rouge, bleue ou noire disponibles
Spécification
HDPE | |
Bleu | |
HDPE | |
6 x 0.5 x 0.5 in. (15.24 x 1.27 x 1.27 cm) | |
1.27 cm | |
15.24 cm | |
1.27 cm | |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation Processing; Certificate of Conformance | |
1.27 cm | |
Documentation et étiquetage en salle blanche et environnement aseptique | |
Individually bagged, 4 pens per double bagged pack, 3 packs per case | |
12/Pk. | |
Stérile |
No | |
Bleu | |
Bouché | |
0.5 in. | |
6 in | |
0.5 in. | |
Non autoclavable | |
0.5 in. | |
Non | |
Capped Lid | |
Marqueur | |
8 x 8 x 8 in. | |
Ultra fin de 0,2 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
045074-000 | Certificat de qualité | 15/10/2024 | PEN-52IR |
043849-000 | Certificat de qualité | 12/07/2024 | PEN-52IR |
042896-000 | Certificat de qualité | 03/06/2024 | PEN-52IR |
040921-000 | Certificat de qualité | 29/11/2023 | PEN-52IR |
042543-000 | Certificat de conformité | 04/03/2024 | PEN-52IR |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
23Heures
22Minutes
23Secondes
42Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %