Learn More
Corning™ Flacon Erlenmeyer à col étroit en verre Pyrex™ pour usage intensif
Construit en PYREX™ pour garantir la durabilité. Style Erlenmeyer, finition haute robuste et col large.
Marque: Corning™ 4980-500
82.73 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
En PYREX™ pour sa durabilité. Flacon Erlenmeyer avec haut façonné et renforcé et col étroit.
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre PYREX™ pour usage intensif sont conçus pour une durée de vie plus longue et une sécurité des utilisateurs accrue.
Spécification
Façonné renforcé | |
500 ml | |
100 à 500 ml | |
6,9 po | |
Sans bouchon | |
36/carton | |
Large marquage en émail | |
Étroit | |
101 mm |
3,97 po | |
Verre borosilicaté | |
50 ml | |
17.6 cm | |
Col étroit | |
6/boîte | |
Non | |
Non stérile | |
7 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
21Heures
22Minutes
23Secondes
32