Learn More
Thermo Scientific™ Sondes à 4 cellules de conductivité à électrodes Orion DuraProbe
Description
Éliminez quasiment toutes les erreurs d’interférence des franges dans le champ grâce aux sondes à 4 cellules de conductivité avancées Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™. Ces sondes sont durables et extrêmement précises dans un large éventail de conditions. La conception à 4 cellules compense l’encrassement de l’électrode, la longueur du câble, la résistance du connecteur, les erreurs de polarisation et les erreurs d'interférence des franges dans le champ. Les cellules de conductivité DuraProbe sont idéales pour les échantillons à conductivité haute et standard et les échantillons difficiles comme les eaux usées, l’eau courante et la boue. Les sondes de conductivité à 4 cellules DuraProbe sont compatibles avec les instruments de mesure de la conductivité de paillasse et portables Thermo Scientific™ Orion Star™ et Versa Star Pro™. Associés entre eux, les instruments peuvent être utilisés pour générer des mesures précises et reproductibles de la conductivité, de la résistance, du TDS et de la salinité.
Les cellules DuraProbe à 4 électrodes offrent la plus haute précision pour les applications de laboratoire ou de terrain. La conception à 4 électrodes compense l’encrassement de l'électrode, la résistance du câble et du connecteur, les erreurs de polarisation et les erreurs d'interférence de champ. La matière en époxy/graphite de la cellule est extrêmement durable et résiste aux produits chimiques. Les cellules de conductivité DuraProbe sont idéales pour les échantillons à conductivité haute et standard et les échantillons difficiles comme les eaux usées, l’eau courante et la boue.
Caractéristiques :
- Corps en époxy robuste
- Conception 4 cellules en graphite
- Les capteurs de température intégrés permettent d’obtenir des mesures de conductivité compensées en température
Les cellules de conductivité DuraProbe 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013025MDont une constante de cellule nominale de 0,475 cm-1 ; gamme de mesure : 1 μS/cm à 200 mS/cm.
Cellules de conductivité DuraProbe 013605MD et 013610MDont une constante de cellule nominale de 0,55 cm-1 ; gamme de mesure : 10 μS/cm à 200 mS/cm.
Compatibles avec :
Étalon de conductivité/TDS 011008 100 μs/cm, 5 flacons de 60 ml
01100910 Étalon de conductivité 147 μS/cm, 10 sachets
Étalon de conductivité/TDS 011007 1 413 μs/cm, 5 flacons de 60 ml
01100710 Étalon de conductivité/TDS 1 413 μS/cm, 10 sachets
Étalon de conductivité/TDS 011006 12.9mS/cm, 5 ×flacons de 60 mL
01100610 - Étalon de conductivité/TDS 12,9 mS/cm, 10 sachets
Étalon de conductivité 011005 111mS/cm, 5 ×flacons de 60 mL
01100510 - Étalon de conductivité 111 mS/cm, 10 sachets
990106 - Étalon de conductivité 0,1 M de KCl, bouteille de 475 ml
1010001 - Kit résistance d’étalonnage de conductivité pour les conductimètres Orion Séries Star, connecteur Mini-DIN à 8 broches
081045 Protection de cellule en plastique (pour 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013005MD, 013005A, 013010A)
Recommandé dans les cas suivants :
Destinées aux applications de terrain et de laboratoire
Spécification
Spécification
| Constante de cellule | 0,55 cm^-1 |
| Types de connecteurs | Mini-DIN 8 broches |
| À utiliser avec (équipement) | Conductimètres Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star et Versa Star Pro |
| Types de capteur | Cellule de graphite de l'électrode 4 |
| Type | Cellule de conductivité à 4 électrodes, connecteur Mini-Din |
| Description | Sonde de conductivité à 4 cellules pour les applications de laboratoire ou de terrain DuraProbe, 1,5 m |
| Diamètre (impérial) du corps | 0,59 po |
| Diamètre (métrique) du corps | 15mm |
| Longueur (impériale) du câble | 5 pi |
| Longueur (métrique) du câble | 1.5m |
| Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Product Information
Manuals
Specification Sheets
Scientific Resources
Application Notes
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.