Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à fond plat en polystyrène à 384 puits
Code produit. 10073301
Click to view available options
Propriété de liaison:
Sans capacité de liaison
À liaison élevée
Couvercle:
Avec couvercle
Sans couvercle
Nb par paquet:
1
8
10
Conditionnement:
32 pièces
40 pièces
Code produit. 10073301
Marque: Greiner Bio-One 781186
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Exemptes de DNase, de RNase et d’ADN humain détectables. Les microplaques à fond plat en polystyrène à 384 puits Greiner Bio-One sont compatibles avec les équipements standard et les systèmes automatisés.
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
  • Apyrogène
  • Le nombre de puits est quadruplé
  • L’espacement entre les puits est de 4,5 mm
  • Compatible avec les équipements standard et les systèmes automatisés
  • Profil de puits à coins arrondis
Service Plan
Non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Propriété de liaison Sans capacité de liaison
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Array 16 x 24
Autoclavable Non autoclavable
Type de liaison Anti-fixation
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 15 à 110 μl
Stérilité Stérile
Volume total (métrique) du puits 131 μl
Type de puits Coins arrondis
Exempt de DNase Oui
FCR max. 4800 × g (rotor à godets oscillants)
Nbre par carton 32
Nb par paquet 8
Exempt de RNase Oui
Plage de températures (métrique) -20°C à +60°C
Couleur du puits Transparent