Learn More
Fisherbrand™ Tubes d’analyse, verre borosilicate 3.3, sans rebord, à paroi moyenne
Product Code. 17941122 Shop All Fisherbrand Products
34 ml, 150 mm, 20 mm, 100 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.11
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
5 ml
12 ml
13 ml
17 ml
21 ml
27 ml
32 ml
34 ml
53 ml
57 ml
112 ml
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
125 mm
130 mm
150 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Diamètre (métrique):
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
30 mm
missing translation for 'unitSize'
100 pièces
50 pièces
Product Code. 17941122
Il en reste undefined
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Edge
Add to basket
Les tubes de test à fond rond sont des verres de laboratoire cylindriques universels qui sont utilisés par exemple pour les réactions chimiques, les prétraitements ou le stockage de petites quantités de liquide.
  • Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux. Les contrôles de réaction, les séries d’essais et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substances retirées.
  • En verre borosilicaté 3.3
  • Parois épaisses et donc très résistantes mécaniquement
  • Avec fond rond
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 34 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Forme Cylindrique
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Graduated Sexe
Diamètre (métrique) 20 mm
Type de produit Tube à essai
Épaisseur de paroi 1.1 mm
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Tubes d’analyse, verre borosilicate 3.3, sans rebord, à paroi moyenne >