Learn More
Thermo Scientific™ Sondes à 4 cellules de conductivité à électrodes Orion DuraProbe
Code produit. 10357602
Click to view available options
Constante de cellule:
0,475 cm^-1
0,475 cm^ -1
0,55 cm^-1
Types de connecteurs:
Mini-DIN 8 broches
Longueur (impériale) du câble:
5 pi
5 pieds
10 pi
20 pi
32 pi
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10357602
Marque: Thermo Scientific™ 013610MD
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éliminez pratiquement toutes les erreurs d’interférence de champ de frange avec nos cellules de conductivité à 4 électrodes, qui sont extrêmement précises dans un large éventail de conditions.
Éliminez quasiment toutes les erreurs d’interférence des franges dans le champ grâce aux sondes à 4 cellules de conductivité avancées Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™. Ces sondes sont durables et extrêmement précises dans un large éventail de conditions. La conception à 4 cellules compense l’encrassement de l’électrode, la longueur du câble, la résistance du connecteur, les erreurs de polarisation et les erreurs d'interférence des franges dans le champ. Les cellules de conductivité DuraProbe sont idéales pour les échantillons à conductivité haute et standard et les échantillons difficiles comme les eaux usées, l’eau courante et la boue. Les sondes de conductivité à 4 cellules DuraProbe sont compatibles avec les instruments de mesure de la conductivité de paillasse et portables Thermo Scientific™ Orion Star™ et Versa Star Pro™. Associés entre eux, les instruments peuvent être utilisés pour générer des mesures précises et reproductibles de la conductivité, de la résistance, du TDS et de la salinité.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 011010A et 011010  sont en verre/platine, ont une constante de cellule nominale de 1,0 cm-1  et sont destinées à une utilisation en laboratoire ; la plage de mesure est comprise entre 1 μS/cm et 200 mS/cm.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 011020A, 011020 et 9902BN sont en verre/platine, ont une constante de cellule nominale de 0,1 cm-1 et sont destinées à une utilisation en laboratoire et à l’eau ultra-pure ; la plage de mesures est comprise entre 0,1 μS/cm et 100 μS/cm.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 011050MD, 011050A et 011050  sont en époxy/platine, ont une constante de cellule nominale de 1,0 cm-1  et sont destinées à une utilisation sur le terrain ou en laboratoire ; la plage de mesure est comprise entre 1 μS/cm et 200 mS/cm.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 011050MD et 011510sont en époxy/graphite, ont une constante de cellule nominale de 1,0 cm-1  et sont destinées à une utilisation sur le terrain ou en laboratoire ; la plage de mesure est comprise entre 10 μS/cm et 200 mS/cm.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 013016MD, 013016A et 013016D  sont en acier (V4A), ont une constante de cellule nominale de 0,1 cm-1 et sont destinées à une utilisation en laboratoire et à l’eau ultra-pure ; la plage de mesure est comprise entre 0,01 μS/cm et 300 μS/cm.
Les cellules de conductivité à 2 électrodes 018020MD  sont en verre/platine, ont une constante de cellule nominale de 10 cm-1  et sont destinées aux solutions fortement concentrées en électrolytes ; la plage de mesure est comprise entre 10 μS/cm et 2 000 mS/cm.
Recommandé dans les cas suivants :
Destinées à une utilisation en laboratoire et sur le terrain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Constante de cellule 0,55 cm^-1
Types de connecteurs Mini-DIN 8 broches
À utiliser avec (équipement) Conductimètres Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star et Versa Star Pro
Types de capteur Cellule de graphite de l'électrode 4
Type Cellule de conductivité à 4 électrodes, connecteur Mini-Din
Description 4 - électrodes Cellules de conductivité
Diamètre (impérial) du corps 0,59 po
Diamètre (métrique) du corps 15mm
Longueur (impériale) du câble 10 pi
Longueur (métrique) du câble 3m
Matériau Corps en époxy
Plages de mesure 10 μS/cm à 200 mS/cm
Immersion min. 35mm
Méthode de stockage Stocker dans de l’eau distillée ou déminéralisée entre deux mesures ; pour un stockage toute une nuit ou à long terme, bien rincer et ranger au sec
Sonde Sonde de conductivité avec capteur de température ATC intégré
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.