Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de pH / compensation automatique de température 3-en-1 Orion™ Triode™
Utilisez la sonde hautement polyvalente de compensation automatique de température / de pH 3 en 1 sur le terrain ou en usine.
235.17€ - 423.00€
Spécification
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
---|---|
À utiliser avec (application) | La sonde de compensation thermique de pH/automatique 3-in-1 Thermo Scientific Orion 9107BN Triode comprend une électrode remplie de gel à faible maintenance avec ATC intégré.Pour utilisation sur le terrain ou en usine. |
Matériau | Époxy |
Plage de pH | 0 à 14 |
Description | pH/ATC Triode |
Code produit | Marque | Raccordements | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Raccordements | Longueur (métrique) du câble | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10212401
|
Thermo Scientific™
9107BN |
BNC | 1 m |
235.17€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10590533
|
Thermo Scientific™
9107BNMD |
BNC étanche | 1.5 m |
423.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11792817
|
Thermo Scientific™
9107WLMD |
BNC étanche | 6 m |
422.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10204728
|
Thermo Scientific™
9107WMMD |
BNC étanche | 3 m |
260.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11712827
|
Thermo Scientific™
9107WP |
E DIN étanche | 1 m |
385.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisez la sonde hautement polyvalente de compensation automatique de température / de pH Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3 en 1 sur le terrain ou en usine. La sonde contient une électrode remplie de gel à faible entretien avec compensation automatique de la température intégrée.
Caractéristiques :
- Matériau : corps en époxy renforcé
- Plage de pH : 0 à 14
- Plage de température : 0°C à 80°C
- Référence du type : Ag/AgCl
- Jonction : mèche
- Est doté d’un système de référence interne Ag/AgCl, référence scellée
Utilisation recommandée avec :
9107BN = sonde à ATC pour Orion A/A+ modèles 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720, & 920
9107BNMD, 9107WMMD = sonde à ATC pour Orion STAR A111, STAR A121, STAR A211, STAR A221, STAR A321, Dual Star, & Versa Star
Dimensions :
110 x 12mm, diamètre du bouchon : 16 mm
Garantie : 6 mois à compter de la date d’achat par l’acheteur ou 12 mois à partir de la date d’expédition par le vendeur, selon la première éventualité.
Spécification
0°C à 80°C | |
Époxy | |
pH/ATC Triode | |
12 mm | |
Mèche | |
120 mm | |
32°F à 176°F |
La sonde de compensation thermique de pH/automatique 3-in-1 Thermo Scientific Orion 9107BN Triode comprend une électrode remplie de gel à faible maintenance avec ATC intégré.Pour utilisation sur le terrain ou en usine. | |
0 à 14 | |
0.47 in | |
16 mm | |
4.7 in | |
Ag/AgCl |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.