Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de pH / compensation automatique de température 3-en-1 Orion™ Triode™
Utilisez la sonde hautement polyvalente de compensation automatique de température / de pH 3 en 1 sur le terrain ou en usine.
Marque:  Thermo Scientific™ 9107BNMD
Code produit. 10590533
  • 423.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez la sonde hautement polyvalente de compensation automatique de température / de pH Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3 en 1 sur le terrain ou en usine. La sonde contient une électrode remplie de gel à faible entretien avec compensation automatique de la température intégrée.
Caractéristiques :
  • Matériau : corps en époxy renforcé
  • Plage de pH : 0 à 14
  • Plage de températures : De 0° à 90°C
  • Type de référence : Ag/AgCl
  • Jonction : mèche
  • Est doté d’un système de référence interne Ag/AgCl, référence scellée
utilisation conseillée avec :
9107BN & 9107WP = ATC pour les modèles Orion A/A+ 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720, & 920
9107BNMD, 9107WMMD, 9107WLMD = ATC pour Orion STAR A111, STAR A121, STAR A211, STAR A221, STAR A321, Dual Star, & Versa Star
Dimensions :
110 x 12 mm, diamètre du bouchon : 16mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
pH/ATC Triode
Dual Star, Orion STAR A111, Orion STAR A121, Orion STAR A211, Orion STAR A221, Orion STAR A321, Versa Star
0°C à 80°C
0 à 14
12 mm
Mèche
120 mm
32°F à 194°F
BNC étanche
La sonde de compensation thermique de pH/automatique 3-in-1 Thermo Scientific Orion 9107BN Triode comprend une électrode remplie de gel à faible maintenance avec ATC intégré.Pour utilisation sur le terrain ou en usine.
Époxy
Sonde pH / ATC, connecteur BCN étanche
0.47 in
16 mm
4.7 in
Ag/AgCl
BNC
1.5 m
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Sonde de pH / compensation automatique de température 3-en-1 Orion™ Triode™ > Câble de 1,5 m
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.