Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de compensation thermique de pH / automatique Orion™ Triode™ 3 en 1, câble de 3 m
Utilisez la sonde hautement polyvalente de compensation automatique de température / de pH Thermo Scientific™ Orion™ 9107BN Triode™ 3 en 1 sur le terrain ou en usine.
Marque:  Thermo Scientific™ 9107WMMD
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Code produit. 10204728
  • 259.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Utilisez la sonde hautement polyvalente de compensation automatique de température / de pH Thermo Scientific™ Orion™ 9107BN Triode™ 3 en 1 sur le terrain ou en usine. Contient une électrode remplie de gel à faible entretien avec ATC intégré.
Caractéristiques :
  • Matériau : corps en époxy renforcé
  • Plage de pH : 0 à 14
  • Plage de températures : De 0° à 90°C
  • Type de référence : Ag/AgCl
  • Jonction : mèche
  • Est doté d’un système de référence interne Ag/AgCl, référence scellée
utilisation conseillée avec :
9107BN & 9107WP = ATC pour les modèles Orion A/A+ 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720, & 920
9107BNMD, 9107WMMD, 9107WLMD = ATC pour Orion STAR A111, STAR A121, STAR A211, STAR A221, STAR A321, Dual Star, & Versa Star
Dimensions :
110 x 12 mm, diamètre du bouchon : 16mm
Spécification
Spécification
La sonde de compensation thermique de pH/automatique 3-in-1 Thermo Scientific Orion 9107BN Triode comprend une électrode remplie de gel à faible maintenance avec ATC intégré.Pour utilisation sur le terrain ou en usine.
Époxy
0 à 14
pH/ATC Triode
12 mm
Mèche
120 mm
32°F à 194°F
BNC étanche
Sonde pH / ATC, connecteur BCN étanche
0°C à 176°C
Dual Star, Orion STAR A111, Orion STAR A121, Orion STAR A211, Orion STAR A221, Orion STAR A321, Versa Star
0.47 in
16 mm
4.7 in
Ag/AgCl
BNC
3 m
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.